Merck
W351200
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrothiophen-3-one
≥97%, FG
Synonim(y):
blackberry thiophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.18
Numer FEMA:
3512
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11601
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
15.023
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
82 °C/28 mmHg (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; fruity; sulfurous
ciąg SMILES
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)