L1294
Lactoferrin human
recombinant, expressed in rice, Iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Holo Transferrin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in rice
typ
for cell culture
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
≥90% (biuret)
Postać
powder
metody
microbiological culture: suitable
zanieczyszczenia
≤10 EU/mg endotoxin
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... LTF(4057)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3