Merck
W309303
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Methyl nonyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.29
Numer FEMA:
3093
Beilstein:
1749573
Numer WE:
Nr Rady Europy:
150
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.016
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fatty; waxy; fruity
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.9 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; waxy; fruity
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Undecanone occurs naturally in wild tomato. It is also found in Ruta chalepensis essential oil and hop oil. 2-Undecanone is an insect and tick repellant.
Zastosowanie
  • (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: Research utilizing 2-Undecanone to study its binding interactions with milk proteins, enhancing understanding of flavor compound stability and protein binding in food products (Shepelev and Reineccius, 2024).
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel arthropod repellent, BioUD, is an efficacious alternative to deet.
Witting-Bissinger BE, et al.
Journal of Medical Entomology, 45(5), 891-898 (2008)
Constituents of the essential oil of Ruta chalepensis L. from Turkey.
Baser KHC, et al.
J. Essent. Oil Res., 8(4), 413-414 (1996)
Release characteristics of the non-toxic insect repellant 2-undecanone from its crystalline inclusion compound with ?-cyclodextrin.
Whang HS & Tonelli A.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 62(1-2), 127-134 (2008)
2?Undecanone, a constituent of the glandular trichomes of Lycopersicon hirsutum f. glabratum: Effects on Heliothis zea and Manduca sexta growth and survival.
Farrar RR & Kennedy GG.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 43(1), 17-23 (1987)
J D Bohbot et al.
Medical and veterinary entomology, 25(4), 436-444 (2011-03-15)
Several lines of evidence suggest that insect repellent molecules reduce mosquito-host contacts by interacting with odorants and odorant receptors (ORs), thereby ultimately affecting olfactory-driven behaviours. We describe the molecular effects of 10 insect repellents and a pyrethroid insecticide with known