Kluczowe dokumenty
W322601
1-Phenyl-1,2-propanedione
98%, FG
Synonim(y):
Acetyl benzoyl
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
103-105 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; buttery; plastic
ciąg SMILES
CC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A Simplified Kinetic Model for the Enantioselective Hydrogenation of 1-Phenyl-1,2-Propanedione over Ir/TiO(2) in the Presence of a Chiral Additive.: This study presents a simplified kinetic model for the enantioselective hydrogenation of 1-Phenyl-1,2-propanedione, emphasizing its potential in synthetic organic chemistry and catalysis, which could have significant implications for pharmaceutical synthesis and industrial applications (Melián-Cabrera et al., 2022).
- Moving Towards a Finer Way of Light-Cured Resin-Based Restorative Dental Materials: Recent Advances in Photoinitiating Systems Based on Iodonium Salts.: Although primarily focused on photoinitiating systems for dental materials, this review could indirectly encompass applications of 1-Phenyl-1,2-propanedione in dental photopolymerization processes, suggesting potential for further exploration in dental material enhancements (Topa and Ortyl, 2020).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W322601-1KG | |
W322601-5KG-K | 4061837528309 |
W322601-SAMPLE-K | 4061837528316 |
W322601-100G | |
W322601-100G-K | 4061837807312 |
W322601-1KG-K | 4061837807329 |
W322601-5KG | |
W322601-SAMPLE |