Merck
W374600
Sigma-Aldrich
Linalool oxide
greener alternative
natural, ≥95%
Synonim(y):
2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-1-furyl)-2-propanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
3746
Beilstein:
117527
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2214
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.140
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥95%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452
gęstość
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
citrus; cooling; floral
ciąg SMILES
CC(C)(O)C1CCC(C)(O1)C=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3
Klucz InChI
BRHDDEIRQPDPMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną lub kilkoma z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Tlenek linalolu jest utlenionym monoterpenem, który został opisany w lotnej frakcji aromatycznej liści herbaty, kwiatów osmantusa, owoców mangaby, bazylii i liści tymianku.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile and non-volatile forms of aroma compounds in tea leaves and their changes due to injury.
Saij? R & Takeo T.
Agricultural and Biological Chemistry, 37(6), 1367-1373 (1973)
Application of HS?SPME and GC?MS to Characterization of Volatile Compounds Emitted from Osmanthus Flowers.
Deng C, et al.
Annali di Chimica (Rome), 94(12), 921-927 (2004)
Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties.
Lee SJ, et al.
Food Chemistry, 91(1), 131-137 (2005)
Volatile components of mangaba fruit (Hancornia speciosa Gomes) at three stages of maturity
Sampaio TS and Nogueira PCL
Food Chemistry, 95(4), 606-610 (2006)
Vincent O Nyasembe et al.
Parasites & vectors, 8, 581-581 (2015-11-11)
Lack of effective vaccines and therapeutics for important arboviral diseases such as Rift Valley fever (RVF) and dengue, necessitates continuous monitoring of vector populations for infections in them. Plant-based lures as surveillance tools has the potential of targeting mosquitoes of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W374600-1KG-K4061838093998
W374600-SAMPLE-K4061838094001
W374600-100G-K4061834397861
W374600-500G-K4061833908402