Key Documents
W283207
Palmitic acid
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
palm oil
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
ciśnienie pary
10 mmHg ( 210 °C)
Próba
≥98%
Postać
solid
tw
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 0.00005 g/L at 20 °C
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint; fatty
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?