Merck
W320900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
FG
Synonim(y):
bread thiophene, NSC 87542
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Numer FEMA:
3209
Beilstein:
106896
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2203
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
15.004
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
300
400
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
almond; bread; cherry; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)