Merck
W286612
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Fenylooctan benzylo-karbinylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Numer FEMA:
2866
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
9.707
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; rose; sweet
ciąg SMILES
O(CCc2ccccc2)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
Klucz InChI
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)