Merck
W221007
Sigma-Aldrich
Isobutyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.25
Numer FEMA:
2210
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2160
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.788
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; honey; floral; sweet
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)9-14-12(13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
RJASFPFZACBKBE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Cocoa.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out