Merck
W208213
Sigma-Aldrich
Isoamyl propionate
greener alternative
natural, FCC, FG
Synonim(y):
Isoamyl propionate, Amyl propionate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2082
Numer WE:
Nr Rady Europy:
417
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.136
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
gęstość
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W208213-100G-K4061837876042
W208213-SAMPLE
W208213-SAMPLE-K4061837876073
W208213-100G
W208213-1KG
W208213-1KG-K4061837876059
W208213-4KG
W208213-4KG-K4061837876066