Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
158-160 °C (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
Klucz InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup