Merck
W256005
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
trans-2-Hexenal, Leaf aldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer FEMA:
2560
Beilstein:
1699684
Numer WE:
Nr Rady Europy:
748
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.073
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
zanieczyszczenia
<3% hexenoic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; leafy; vegetable; fruity
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Klucz InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
trans-2-Hexen-1-al is an important flavoring compound that occurs naturally in tomatoes, banana and black tea.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Quantitative analysis of flavor parameters in six Florida tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill).
Baldwin EA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(6), 1135-1140 (1991)
Flavor of black tea.
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 30(8), 784-792 (1966)
(E)-2-Hexenal-Induced DNA Damage and Formation of Cyclic 1, N 2-(1, 3-Propano)-2 `-deoxyguanosine Adducts in Mammalian Cells.
Golzer P, et al.
Chemical Research in Toxicology, 9(7), 1207-1213 (1996)
Kensuke Sakamaki et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(12), 6667-6671 (2011-05-10)
A test apple beverage made up of apple juice (20%), high-fructose corn syrup (11.5%), citric acid (0.43%), trisodium citrate (0.02%), apple-odor flavor (0.1%), and ascorbic acid (0.02%) was stored at 40 °C and then analyzed for the change of odor
Wai Siang Law et al.
The Analyst, 135(4), 773-778 (2010-03-24)
Microjet sampling in combination with extractive electrospray ionization (EESI) mass spectrometry (MS) was applied to the rapid characterization and classification of extra virgin olive oil (EVOO) without any sample pretreatment. When modifying the composition of the primary ESI spray solvent
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W256005-20KG
W256005-4KG
W256005-1KG-K4061837834967
W256005-4KG-K4061837834981
W256005-SAMPLE-K4061837834998
W256005-20KG-K4061837834974
W256005-1KG
W256005-800G
W256005-800G-K
W256005-8KG
W256005-8KG-K
W256005-SAMPLE