Merck
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
4306
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.942
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; fresh; green; floral; fruity
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
75.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)