Merck
W420555
Sigma-Aldrich
Prenyl formate
≥95%, FG
Synonim(y):
3-methylbut-2-enyl formate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer FEMA:
4205
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.694
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
rum; tomato; fruity; ethereal
klasa czystości:
FG
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
rum; tomato; fruity; ethereal
ciąg SMILES
C\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h3,5H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)