Merck
W455530
Sigma-Aldrich
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.26
Numer FEMA:
4555
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.946
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
pungent; spicy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)