klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; earthy; spicy; woody
InChI
1S/C14H24O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3/t10-,11-,14+/m1/s1
Klucz InChI
KRKIAJBQOUBNSE-GYSYKLTISA-N
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)