Merck
W407815
Sigma-Aldrich
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
Synonim(y):
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.24
Numer FEMA:
4078
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer Flavisa:
16.087
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fruity
klasa czystości:
FG
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity
ciąg SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)