Kluczowe dokumenty
Z-007
Zolpidem phenyl-4-carboxylic acid solution
500 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)-c3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)
Klucz InChI
FELZONDEFBLTSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
An rapid method for the siµLtaneous determination of the Z-drugs or sleep aids: zopiclone, zolpidem, and zaleplon is presented here. The need for greater analytical capacity and throughput for the analysis of sleep aid medicines (Z-drugs) in forensic toxicology laboratories can be met by the use of fast Ascentis Express 2.0 micron Fused Core UHPLC Columns.