Kluczowe dokumenty
Z-003
Zopiclone solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[NH+]1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/p+1
Klucz InChI
GBBSUAFBMRNDJC-UHFFFAOYSA-O
Opis ogólny
Zastosowanie
- Zopiclone solution pharmacological research applications: Utilized in developing and validating analytical methods for detecting z-drugs in biological samples, enhancing forensic toxicology and clinical diagnostics (Chauhan et al., 2024).
- Zopiclone as a GABA receptor modulator in biochemistry: Investigated for its role in drug-facilitated crimes, particularly its identification through presumptive spot tests, which is crucial for forensic analysis (Chauhan and Sharma, 2023).
- Zopiclone solution for sleep disorder experimental studies: Analyzed for its effects on hyperlipidemic conditions in postmortem blood, contributing to forensic science and medical research (Elenstål et al., 2023).
- Zopiclone liquid formulation stability in laboratory conditions: Reviewed for long-term medication use in insomnia treatments, providing essential data on clinical safety and efficacy (Zee et al., 2023).
- Zopiclone in vitro receptor binding assays methodology: Employed in evaluating the toxicity of zopiclone impurities, supporting the development of safer pharmaceutical products (Yin et al., 2023).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An rapid method for the siµLtaneous determination of the Z-drugs or sleep aids: zopiclone, zolpidem, and zaleplon is presented here. The need for greater analytical capacity and throughput for the analysis of sleep aid medicines (Z-drugs) in forensic toxicology laboratories can be met by the use of fast Ascentis Express 2.0 micron Fused Core UHPLC Columns.