Merck
W455410
Sigma-Aldrich
cis-6-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Synonim(y):
(Z)-6-nonen-1-yl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer FEMA:
4554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.673
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; melon; sweet
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h4-5H,3,6-10H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
DFRXMRZQBMFKMI-PLNGDYQASA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)