Merck
W419255
Sigma-Aldrich
2-Pentanoylfuran
≥99%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer FEMA:
4192
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.163
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
licorice; cheesy; earthy; sweet
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)