Kluczowe dokumenty
923133
Levoglucosenone
≥95%
Synonim(y):
(-)-Lewoglukozenon, LGO
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n/D 1.50625
gęstość
1.32 g/mL
grupa funkcyjna
ether
ketone
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]1(C=CC2=O)CO[C@]2([H])O1
InChI
1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Klucz InChI
HITOXZPZGPXYHY-UJURSFKZSA-N
Opis ogólny
Lewoglukozenon ulega reakcji addycji Michaela z malonianem dietylu, cyjanooctanem etylu, 2-nitropropanem i 2-metylocykloheksanonem w obecności różnych katalizatorów, dając 4-podstawione pochodne lewoglukozenonu o konfiguracji D-erytro.
Zastosowanie
- Różne cukry dezoksy, keto i rozgałęzione
- 4-tio i 4-podstawione pochodne cukrów
- Naturalny stereoizomer serricorniny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)