Kluczowe dokumenty
06724
1,6-Anhydro-β-D-glucose
analytical standard
Synonim(y):
Levoglucosan
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99% (TLC)
aktywność optyczna
[α]/D -66.0±2.0°, c = 1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
182-184 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.