Merck
346861
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
Beilstein:
3537455
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −144°, c = 1 in H2O
mp
41-43 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
Klucz InChI
AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-5-hydroksymetylo-2(5H)-furanon może być stosowany jako materiał wyjściowy w preparatyce:
  • Częściowo nasyconych heterocykli poprzez diastereoselektywne tworzenie łańcucha pierścieniowego.
  • Naturalnego produktu o nazwie (+)-muskaryna.
  • 3′-etylotymidyny jako potencjalnego środka przeciwwirusowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bohrisch, J. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 2749-2749 (1993)
Synthesis of (+)-muscarine from (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2 (5H)-furanone
Kang KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(42), 8137-8140 (2000)