Merck
360872
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2(5H)-furanone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
Beilstein:
110228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
bp
105 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1=CC(=O)OC1
InChI
1S/C5H6O3/c1-7-4-2-5(6)8-3-4/h2H,3H2,1H3
Klucz InChI
VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
4-metoksy-2(5H)-furanon jest furanonem. 4-metoksy-2(5H)-furanon jest izolowany z próbek liści Narthecium asiaticum maxim i według doniesień powoduje nefrotoksyczność u bydła.
Zastosowanie
4-metoksy-2(5H)-furanon może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w syntezie 5-alkilideno-4-metoksy-2(5H)-furanonu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Flåøyen et al.
Natural toxins, 7(6), 317-319 (2000-12-21)
Two samples of Narthecium asiaticum Maxim leaves collected in Japan were found to contain 103 microg(-1) and 160 microg g(-1) dry matter of 3-methoxy-2(5H)-furanone respectively. 3-Methoxy-2(5h)-furanone was suggested to be the toxic principle of N. asiaticum causing nephrotoxicity in cattle
Toward the synthesis of the antibiotic tetrodecamycin.
Paintner FF, et al.
Tetrahedron Letters, 41(51), 9977-9980 (2000)