Kluczowe dokumenty
393509
3-Methyl-2(5H)-furanone
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-Methylbut-2-en-4-olide, 2-Metylo-2-butenolid, 3-Methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 3-Methyl-5H-furan-2-one, α-metylo-γ-krotonolakton, γ-lakton kwasu 4-hydroksy-2-metylo-2-butenowego
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
bp
97-99 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC1=CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3
Klucz InChI
VGHBEMPMIVEGJP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?