Merck
C32607
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanone
98%
Synonim(y):
(±)-2-chloro-1-cykloheksanon, (±)-2-chlorocykloheksanon, 2-chlorocykloheksan-1-on, 2-chlorocykloheksanon, α-Chlorocykloheksanon
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.59
Beilstein:
774100
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
gęstość
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
Klucz InChI
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Gold et al.
Chemico-biological interactions, 45(3), 305-314 (1983-08-01)
The pseudo-first-order hydrolysis rate constants in pH 7.4 buffer-acetone solution are reported for 1-chlorocyclohexene oxide and 2-chlorocyclohexanone at 0, 25 and 37 degrees C. The rate constants, in conjunction with product studies, demonstrate that the hydrolysis of 1-chlorocyclohexane oxide quantitatively