Merck
134775
Sigma-Aldrich
2-Acetonaphthone
99%
Synonim(y):
2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Beilstein:
774965
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
Klucz InChI
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Acetonaphthone undergoes efficient photoreduction in the presence of tri-n-butylstannane as hydrogen donor. It is solubilized in air-saturated sodium dodecyl sulphate micelles in D2O or H2O by pulsed nitrogen laser photolysis for triplet sensitized production of singlet oxygen.
Zastosowanie
2-Acetonaphthone was used in direct time-resolved studies on singlet molecular oxygen phosphorescence in heterogeneous silica gel/cyclohexane systems.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mechanisms of Photoreactions in Solution. VI. 1 Reduction of 1-Naphthaldehyde and 2-Acetonaphthone.
Hammond GS and Leermakers PA.
Journal of the American Chemical Society, 84(2), 207-211 (1962)
Lifetime and reactivity of singlet oxygen in an aqueous micellar system: a pulsed nitrogen laser study.
Gorman AA and Rodgers MAJ.
Chemical Physics Letters, 55(1), 52-54 (1978)
Quenching of singlet molecular oxygen (1. DELTA. gO2) in silica gel/cyclohexane heterogeneous systems. A direct time-resolved study.
Iu KK and Thomas JK.
Journal of the American Chemical Society, 112(9), 3319-3325 (1990)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their