Merck
196231
Sigma-Aldrich
4-Phenylcyclohexanone
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Beilstein:
2045904
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
mp
73-77 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
Klucz InChI
YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-fenylocykloheksanon ulega katalizowanej przez ruten reakcji z tributyloaminą, dając 2-butylo-4-fenylocykloheksanon i 2,6-dibutylo-4-fenylocykloheksanon. Zbadano reakcję Wittiga 4-fenylocykloheksanonu z (karbetoksymetyleno)trifenylofosforanem pod wpływem promieniowania mikrofalowego.
Zastosowanie
4-fenylocykloheksanon został użyty do wytworzenia nowego monomeru kardenodiaminy, 1,1-bis[4-(4-aminofenoksy)fenylo]-4-fenylocykloheksanu zawierającego jednostkę 4-fenylocykloheksylidenową.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and Characterization of New Cardo Polyamides and Polyimides bearing a 4-Phenylcyclohexylidene Unit.
Liaw D-J, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202(6), 807-813 (2001)
Ruthenium-Catalyzed Regioselective alpha-Alkylation of Ketones: The First Alkyl-Group Transfer from Trialkylamines to the alpha-C Atom of Ketones This work was supported by the Basic Research Program of the Korea Science and Engineering Foundation (2000-2-12200-001-3). C.S.C. gratefully acknowledges a Post-Doctoral Fellowship of Kyungpook National University (2000).
Chan Sik Cho et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 40(5), 958-960 (2001-03-10)
Highly regioselective Wittig reactions of cyclic ketones with a stabilized phosphorus ylide under controlled microwave heating.
Wu J, et al.
Tetrahedron Letters, 45(22), 4401-4404 (2004)
Alejandro Gran-Scheuch et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1609-1609 (2018-08-04)
Actinobacteria are an important source of commercial (bio)compounds for the biotechnological and pharmaceutical industry. They have also been successfully exploited in the search of novel biocatalysts. We set out to explore a recently identified actinomycete, Streptomyces leeuwenhoekii C34, isolated from