Key Documents
B92303
4-tert-Butylcyclohexanone
99%
Synonim(y):
4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanone, 4-tert-Butylcyclohexanone, p-tert-Butylcyclohexanone
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
crystals
tw
113-116 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?