Merck
1.04732
Supelco
Methanol
new
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
gęstość pary
1.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
opis
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Próba
≥99.9% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
tw
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for UHPLC-MS
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
LiChrosolv ultra-high purity solvents for PFAS testing are specially designed for this high demanding application. The products will help to reduce background interference and will not contain any of the PFAS compounds above the limit values defined by the EPA 533 and EPA 537.1 methods. This allows reliable and effective testing to facilitate identification and quantitation of PFAS analytes and eliminates the risk of false positive or false negative results in LC-MS/MS analysis.
PFAS tested solvents are used for UHPLC-MS and LC-MS instrumental analysis.
Zastosowanie
PFAS tested solvents are qualified for PFAS analysis according to drinking water testing methods EPA 533 and EPA 537.1.
PFAS testing features:
- QC Batch tested 29 PFAS analytes according to EPA 533 (25 analytes) and EPA 537.1 (18 analytes)
- Lot to lot consistency: Multiple batches validated by a third-party accredited testing laboratory and internal laboratories
Cechy i korzyści
- ESI/APCI (+) < 2 ppb; ESI/APCI (-) < 10 ppb
- Lowest impurity profile for Interference free baseline
- Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
- Lowest levels of trace metal impurities: for minimized metal ion adduct formation <5ppb
- Microfiltration through 0.2 μm filter
Informacje prawne
Merck| Sigma-Aldrich
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)