Kluczowe dokumenty
53572-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) Delay HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, HPLC Delay Column; suitable for PFAS testing
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2445 Express 90 Å PFAS Delay, kolumna HPLC 2,7 μm, column L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L62
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 3.0 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
highly retentive endcapped silane bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
Zastosowanie
PFAS testing
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.