Merck
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl β-naphthyl ketone
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Acetonaphthone, 2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer FEMA:
2723
Beilstein:
774965
Numer WE:
Nr Rady Europy:
147
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.013
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
orange; floral; sweet
klasa czystości:
FG
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange; floral; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
Klucz InChI
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their