Merck
105120
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-acetonaphthone
99%
Synonim(y):
Bromomethyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
82-84 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetonitrile: soluble
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
BrCC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
Klucz InChI
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN6(5777)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Bromo-2′-acetonafton jest stosowany do derywatyzacji kaptoprilu w celu opracowania szybkiej i czułej wysokosprawnej metody chromatografii cieczowej do oznaczania kaptoprilu w osoczu. 2-Bromo-2′-acetonafton przekształca tetra-kwasy ekstrahowane ze złóż naftenianu wapnia w pochodne 2-naftoacylowe.
Zastosowanie
2-Bromo-2′-acetonafton zastosowano do oznaczania stężenia tetra-kwasów w złożach naftenianu wapnia. 2-Bromo-2′-acetonafton zastosowano jako odczynnik derywacyjny do oznaczania kwasów tłuszczowych ekstrahowanych z Botryococcus braunii metodą HPLC.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia-You Fang et al.
International journal of pharmaceutics, 276(1-2), 163-173 (2004-04-29)
To improve the drug absorption into and across the skin, fatty acids extracted from Botryococcus braunii were evaluated using in vitro and in vivo techniques with Wistar rats as the animal model. Palmitic acid (C16:0), oleic acid (C18:1), linoleic acid
Sébastien Simon et al.
Journal of chromatography. A, 1200(2), 136-143 (2008-06-17)
A method is described which allows to determine the content of the so-called C(80) tetra-acid molecules (TA) in calcium naphthenate deposits. The method consists of four steps. Molecules present in the deposit are dissolved in a mixture of toluene and
M Amini et al.
Pharmaceutica acta Helvetiae, 73(6), 303-306 (1999-08-12)
A rapid, simple and sensitive high-performance liquid chromatographic method for the determination of captopril in plasma has been developed. Captopril is derivatized with a new reagent, 2-bromo-2'-acetonaphthone to form a product that showed ultraviolet-absorbing properties. For plasma samples, the protein