Merck
308064
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)furan
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.25
Beilstein:
1423066
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
34-35 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Oc1ccco1
InChI
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
ILBCDLOQMRDXLN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos Silva López et al.
The Journal of organic chemistry, 70(9), 3654-3659 (2005-04-23)
[reaction: see text] A comprehensive scan of the transition state space for the reaction of 2-(trimethylsiloxy)furan and methacrolein (24 combinations) offered a satisfactory explanation of the high like diastereoselectivity obtained experimentally in the Mukaiyama vinylogous aldol reaction of these and