Merck
138274
Sigma-Aldrich
2-Methoxyfuran
97%
Synonim(y):
Eter metylowy 2-furylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Methoxyfuran forms cycloadducts with maleic anhydride and N-methylmaleimide. It undergoes Friedel-Crafts reaction with nitroalkenes catalyzed by diphenylamine-tethered bis(oxazoline)-Zn(OTf)2 complexes.
Zastosowanie
2-Methoxyfuran was used to study the hydrolysis of furan derivative by acid catalysis.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yit Wooi Goh et al.
The Journal of organic chemistry, 73(1), 151-156 (2007-12-12)
The early stages of the retro-Diels-Alder reaction are clearly apparent in the structures of the cycloadducts formed between furan or 5-trimethylsilylcyclopentadiene with maleic anhydride and N-methylmaleimide. The degree of lengthening of the C-C bonds that break in this reaction is
General Acid Catalysis in the Hydrolysis of a Furan Derivative.
KANKAANPERA A and AALTONEN R.
Acta Chemica Scandinavica, 26(6), 2537- 2540 (1972)
Han Liu et al.
Organic letters, 9(23), 4725-4728 (2007-10-11)
The first catalytic asymmetric Friedel-Crafts reaction of 2-methoxyfuran with nitroalkenes was developed under the catalysis of diphenylamine-tethered bis(oxazoline)-Zn(OTf)2 complexes. The reaction conditions and ligands were optimized, and the scope of the reaction was tested by varying the nitroalkenes. For most