Kluczowe dokumenty
326828
4-Nitroguaiacol
97%
Synonim(y):
2-Methoxy-4-nitrophenol
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(OCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
mp
102-104 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Nenad Manevski et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(1), 126-139 (2014-10-24)
Although skin is the largest organ of the human body, cutaneous drug metabolism is often overlooked, and existing experimental models are insufficiently validated. This proof-of-concept study investigated phase II biotransformation of 11 test substrates in fresh full-thickness human skin explants