Kluczowe dokumenty
N15553
4-Nitrocatechol
≥96.0%
Synonim(y):
1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-Nitropyrocatechol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96.0%
Formularz
powder
mp
173-177 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Klucz InChI
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Nos1(24598)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL