Merck
05581
Supelco
Acetylacetone
analytical standard
Synonim(y):
2,4-Pentanedione
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
741937
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39021208
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.6% (GC)
temp. samozapłonu
662 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
11.4 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetyloaceton jest β-diketonem, który zawiera dwie grupy karbonylowe i jedną aktywną grupę metylenową.
Zastosowanie
Acetyloaceton został użyty jako lotny modyfikator eluentu w celu złagodzenia szkodliwego wpływu kationów metali podczas kwantyfikacji metabolitów energetycznych metodą chromatografii cieczowej pod ultrawysokim ciśnieniem z elektrorozpylaniem i tandemową spektrometrią mas (UHPLC-ESI-MS). Został również użyty jako środek derywatyzujący dla aldehydów.(3
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Controlling detrimental effects of metal cations in the quantification of energy metabolites via ultrahigh pressure-liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry by employing acetylacetone as a volatile eluent modifier
Siegel D, et al.
Journal of Chromatography A, 1294(2), 87-97 (2013)
Automatized flow-batch method for fluorescent determination of free glycerol in biodiesel samples using on-line extraction
Lima MB, et al.
Talanta, 89(2), 21-26 (2012)
2, 4-pentanedione
Ballantyne B
Journal of Applied Toxicology, 21(2), 165-171 (2001)
Liquid-phase microextraction with in-drop derivatization combined with microvolume fluorospectrometry for free and hydrolyzed formaldehyde determination in textile samples
Saenz M, et al.
Analytica Chimica Acta, 687(1), 50-55 (2011)
Kyoji Tsuchikama et al.
The Journal of organic chemistry, 76(17), 6981-6989 (2011-06-18)
Bacteria have developed a cell-to-cell communication system, termed quorum sensing (QS), which allows for the population-dependent coordination of their behavior via the exchange of chemical signals. Autoinducer-2 (AI-2), a class of QS signals derived from 4,5-dihydroxy-2,3-pentandione (DPD), has been revealed