Kluczowe dokumenty
1.09600
Supelco
Acetylacetone
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
ACAC
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
741937
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
204-634-0
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
6 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
662 °F
siła działania
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
11.4 %
zanieczyszczenia
≤0.3% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Fe (Iron)
≤100 ppb Mg (Magnesium)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤50 ppb Cr (Chromium)
≤50 ppb Cu (Copper)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 35 °C
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Ni: ≤500 ppb
Pb: ≤500 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤500 ppb
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Zastosowanie
  • Połączenie mikroekstrakcji fazy ciekłej online z pustych włókien z detekcją opartą na smartfonie do oznaczania formaldehydu in situ w próbkach tkanin i ścieków...: W niniejszym badaniu opisano nowatorskie zastosowanie acetyloacetonu do wykrywania formaldehydu w próbkach środowiskowych przy użyciu zaawansowanych technik mikroekstrakcji w połączeniu z wykrywaniem opartym na smartfonie, podkreślając jego potencjał w zakresie monitorowania na miejscu i analizy środowiskowej (Javadian et al., 2024).
  • Wpływ ekspozycji na formaldehyd na zawartość fitochemiczną i aktywność funkcjonalną Agaricus bisporus (Lge.) Sing..: Badania te badają wpływ formaldehydu, wykrywanego za pomocą testów opartych na acetyloacetonie, na właściwości fitochemiczne Agaricus bisporus, ilustrując szersze implikacje narażenia chemicznego na jakość i bezpieczeństwo żywności (Kutluer, 2024).
  • Synteza, badania strukturalne, fotofizyczne i teoretyczne heteroleptycznych cykloplatynowanych kompleksów guanidynianu(1-) zawierających acetyloacetonian i pikolinian ligandów pomocniczych...: W artykule przedstawiono syntezę i charakterystykę nowych cykloplatynowanych kompleksów zawierających acetyloacetonian, przyczyniając się do zrozumienia ich właściwości strukturalnych i elektronicznych w potencjalnych zastosowaniach fotofizycznych (Thakur et al., 2024).
  • Terapia fotodynamiczna z ukierunkowanym uwalnianiem barwnika borowo-dipirrometenowego z proleków kobaltu(III) w świetle czerwonym...: Badania nad prolekami kobaltu(III), które uwalniają środki terapeutyczne po aktywacji i wykorzystują acetyloacetonian do stabilizacji związków aktywnych, badanie to bada innowacyjne podejścia do ukierunkowanej terapii przeciwnowotworowej (Jana et al., 2024).
  • Efektywne jednopotowe i proste wieloskładnikowe podejście do syntezy wysoce sfunkcjonalizowanych furanów zawierających dialkilofenol: Niniejsza publikacja szczegółowo opisuje nową ścieżkę syntetyczną wykorzystującą acetyloaceton w wydajnej produkcji pochodnych furanu, demonstrując jego użyteczność w usprawnianiu złożonych syntez organicznych (Milani et al., 2024).
Powiązanie
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Inne uwagi
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup