Kluczowe dokumenty
P7754
Acetylacetone
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
6 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
662 °F
granice wybuchowości
11.4 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Opis ogólny
Zastosowanie
- A multifunctional ligand in the synthesis and feasible functionalization of gold nanoparticles (AuNPs).
- A reactant to synthesize 9,10-dihydroacridines by reacting with methyl acetoacetate and Morita-Baylis-Hillman acetates.
- A reagent in the synthesis of ZrO2(zirconium dioxide) via hydrolysis of Zr(OC3H7n)4. Acetylacetone controls the hydrolysis and condensation rates of alkoxides and thus, the nucleation and growth rates of oxides.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?