Merck
562327
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2,4-pentanedione
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC(CH3)2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4290 (lit.)
tw
25-26 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)C(C)(C)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-5(8)7(3,4)6(2)9/h1-4H3
Klucz InChI
SWGDHTSWHSSMLE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiyuan Jin et al.
Chemosphere, 223, 628-635 (2019-02-25)
Quinones are components of electron transport chains in photosynthesis and respiration. Acetylacetone (AA), structurally similar to benzoquinone (BQ) for the presence of two identical carbonyl groups, has been reported as a quinone-like electron shuttle. Both BQ and AA are important