Kluczowe dokumenty
10916
Acetylacetone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
AcAc
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
662 °F
granice wybuchowości
11.4 %
metody
GC/GC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 1 in 8 parts
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films