Kluczowe dokumenty
SAB4500810
Sigma-Aldrich
Anti-Estrogen Receptor-α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ER, ESR, ESR1, ESTR, ESTRA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 66 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwkoreceptorowi estrogenowemu α wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka receptora estrogenowego α.
Receptor estrogenowy α (ERα) należy do nadrodziny receptorów jądrowych. Znany jest również jako ESR1 (receptor estrogenu). Znajduje się na ludzkim chromosomie 6q25.1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora estrogenowego alfa.
Zakres immunogenów: 81-130
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Estrogen Receptor-α zostało użyte w immunohistochemii i Western blotting.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Receptor estrogenowy α (ERα) jest zaangażowany w odpowiedź immunologiczną i zapalną. Aberracje w ESR1 powodują zespół Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera, który jest związany z wrodzonym brakiem macicy i górnych dwóch trzecich pochwy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MYC Amplification as a Predictive Factor of Complete Pathologic Response to Docetaxel-based Neoadjuvant Chemotherapy for Breast Cancer
Pereira CBL, et al.
Clinical Breast Cancer, 17(3), 188-194 (2017)
Prognostic and predictive significance of MYC and KRAS alterations in breast cancer from women treated with neoadjuvant chemotherapy
Pereira CB, et al.
PLoS ONE, 8(3) (2013)
ESR1 is co-expressed with closely adjacent uncharacterised genes spanning a breast cancer susceptibility locus at 6q25.1
Dunbier AK, et al.
PLoS Genetics, 7(4) (2011)
Cynthia Brito Lins Pereira et al.
PloS one, 8(3), e60576-e60576 (2013-04-05)
Breast cancer is a complex disease, with heterogeneous clinical evolution. Several analyses have been performed to identify the risk factors for breast cancer progression and the patients who respond best to a specific treatment. We aimed to evaluate whether the
17β-Estradiol Attenuates Hematoma Expansion through ERα/Sirt1/NF-?B Pathway in Hyperglycemic Intracerebral Hemorrhage Mice
Zheng Y, et al.
Stroke, 46(2), 485-485 (2015)