Kluczowe dokumenty
SAB4500811
Sigma-Aldrich
Anti-Estrogen Receptor-α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ER, ESR, ESR1, ESTR, ESTRA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 66 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko receptorowi estrogenowemu α wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka receptora estrogenowego α.
Receptor estrogenowy alfa (ERα) należy do nadrodziny receptorów jądrowych. Znany jest również jako ESR1 (receptor estrogenu). Znajduje się na ludzkim chromosomie 6q25.1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora estrogenowego alfa.
Zakres immunogenu: 71-120
Działania biochem./fizjol.
Receptor estrogenowy alfa (ERα) jest zaangażowany w odpowiedź immunologiczną i zapalną. Aberracje w ESR1 powodują zespół Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera, który jest związany z wrodzonym brakiem macicy i górnych dwóch trzecich pochwy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ER?36, a variant of estrogen receptor ?, is predominantly localized in mitochondria of human uterine smooth muscle and leiomyoma cells
Yan Y, et al.
PLoS ONE, 12(10) (2017)
ESR1 is co-expressed with closely adjacent uncharacterised genes spanning a breast cancer susceptibility locus at 6q25.1
Dunbier AK, et al.
PLoS Genetics, 7(4) (2011)
Amplification of WHSC1L1 regulates expression and estrogen-independent activation of ER? in SUM-44 breast cancer cells and is associated with ER? over-expression in breast cancer
Irish JC, et al.
Molecular Oncology, 10(6), 850-865 (2016)
Sequence variants in ESR1 and OXTR are associated with Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome
Brucker SY, et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96(11), 1338-1346 (2017)
Ratio of Circulating Estrogen Receptors Beta and Alpha (ERβ/ERα) Indicates Endoscopic Activity in Patients with Crohn's Disease
Linares PM, et al.
Digestive Diseases and Sciences, 62(10), 2744-2754 (2017)