Kluczowe dokumenty
SAB4502184
Sigma-Aldrich
Anti-Progesterone Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NR3C3, PGR, PR, PRGR, nuclear receptor 3C3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 98 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
Gen receptora progesteronu (PR) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q22-23. Gen koduje dwie izoformy, a mianowicie PR-A i PR-B, z których każda jest transkrybowana z określonego regionu promotora. Kodowany receptor należy do rodziny receptorów hormonów steroidowych.
Przeciwciało przeciwko receptorowi progesteronu wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka receptora progesteronu.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora progesteronu.
Zakres immunogenu: 261-310
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi progesteronowemu wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Receptor progesteronu (PR) pośredniczy w działaniu progesteronu, który jest niezbędny do utrzymania ciąży. Wiadomo, że PR reguluje geny zaangażowane w proces cyklu komórkowego, adhezji komórek, inwazji, różnicowania, proliferacji, zapalenia i apoptozy. Ekspresja PR może służyć jako biomarker w przerzutach do pachowych węzłów chłonnych (ALN). Nieprawidłową ekspresję PR obserwuje się w raku piersi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
No association between the progesterone receptor gene polymorphism (+331G/a) and the risk of breast cancer: an updated meta-analysis.
Qi XL
BMC Medical Genetics, 18(1):123, 1-7 (2017)
Akt regulates progesterone receptor B-dependent transcription and angiogenesis in endometrial cancer cells.
Lee II
Oncogene, 35(39), 5191-5201 (2016)
CCAAT/enhancer binding protein ? negatively regulates progesterone receptor expression in human glioblastoma cells.
Hansberg-Pastor V
Molecular and Cellular Endocrinology, 439, 317-327 (2017)
Rapid impact of progesterone on the neuronal growth cone.
Olbrich L.
Endocrinology, 154(10), 3784-3795 (2013)
Absent progesterone receptor expression in the lymph node metastases of ER-positive, HER2-negative breast cancer is associated with relapse on tamoxifen.
Snell CE
Journal of Clinical Pathology, 70(11), 954-960 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502184-100UG4061837174858