Kluczowe dokumenty
SAB4500130
Sigma-Aldrich
Anti-Centromeric Protein A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CENA, CENP-A, CENPA, Centromere autoantigen A, Centromere protein A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPA(1058)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Centromeryczne białko A (CENPA) jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2p23.3. Kodowane białko jest dłuższym wariantem histonu H3 u ludzi.
Przeciwciało anty-Centromeric protein A wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Centromeric protein A.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego białka centromerycznego A.
Zakres immunogenu: 1-50
Działania biochem./fizjol.
Białko centromerowe A (CENPA) odgrywa istotną rolę w specyfikacji centromeru i ułatwia jego funkcję mitotyczną oraz utrzymanie epigenetyczne. Kompleks związany z nukleosomem CENP-A (NAC) jest zaangażowany w regulację kongresji chromosomów i dwubiegunowości wrzeciona. Dezorganizacja tego kompleksu prowadzi do zmian w wyrównaniu i segregacji chromosomów, które uniemożliwiają przeżycie komórki niezależnie od ciągłej sygnalizacji mitotycznego punktu kontrolnego pochodzącej z centromeru.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The CENP?A NAC/CAD kinetochore complex controls chromosome congression and spindle bipolarity
McClelland S E, et al.
The Embo Journal, 26(24), 5033-5047 (2007)
CENP-A modifications on Ser68 and Lys124 are dispensable for establishment, maintenance, and long-term function of human centromeres
Fachinetti D, et al.
Developmental Cell, 40(1), 104-113 (2017)
The human CENP-A centromeric nucleosome-associated complex
Foltz D R, et al.
Nature Cell Biology, 8(5), 458-458 (2006)
A dual inhibitory mechanism sufficient to maintain cell cycle restricted CENP-A assembly
Stankovic A, et al.
Molecular Cell, 65(2), 231-246 (2017)
A comprehensive view of the epigenetic landscape part I: DNA methylation, passive and active DNA demethylation pathways and histone variants.
Sadakierska-Chudy A
Neurotoxicity Research, 27(1), 84-97 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500130-100UG4061837743764