Kluczowe dokumenty
HPA042294
Sigma-Aldrich
Anti-CENPE antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Centromere protein e, 312kda, Anti-Kif10
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
EKIENLTRMLVTSSSLTLQQELKAKRKRRVTWCLGKINKMKNSNYADQFNIPTNITTKTHKLSINLLREIDESVCSESDVFSNTLDTLSEIEWNPATKLLNQENIESELNSLRADYDN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPE(1062)
Opis ogólny
Gen CENPE (białko centromerowe E) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q24. Kodowane białko należy do rodziny białek kinezyny-7. Białko CENPE jest obecne z mikrotubulami wrzeciona. Białko ma katalityczną domenę motoryczną, nieciągłą a-helikalną domenę coiled-coil i niezależną od ATP domenę oddziałującą z mikrotubulami.
Immunogen
białko centromerowe E, 312 kDa rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CENPE (białko centromerowe E) jest mitotyczną kinezyną skierowaną w kierunku plus-end, która jest wymagana do stabilnego połączenia między kinetochorami i mikrotubulami wrzeciona. Odgrywa ważną rolę w ruchu zduplikowanych par chromosomów. Zapobiega również aneuploidii. Brak CENPE powoduje nieprawidłowe ułożenie chromosomów na biegunie wrzeciona. Mutacja w tym genie jest związana z mikrocefaliczną karłowatością pierwotną. Brak CENPE u myszy powoduje śmiertelność embrionalną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71072
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in CENPE define a novel kinetochore-centromeric mechanism for microcephalic primordial dwarfism.
Mirzaa GM, et al.
Human Genetics, 133, 1023-1039 (2014)
Mitosis. Microtubule detyrosination guides chromosomes during mitosis.
Barisic M, et al.
Science, 348, 799-803 (2015)
Chemogenetic evaluation of the mitotic kinesin CENP-E reveals a critical role in triple-negative breast cancer.
Kung PP, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 13, 2104-2115 (2014)
Common variants identified in genome-wide association studies of testicular germ cell tumour: an update, biological insights and clinical application.
Litchfield K, et al.
Andrology, 3, 34-46 (2015)
Chromosome congression is promoted by CENP-Q- and CENP-E-dependent pathways.
Bancroft J, et al.
Journal of Cell Science, 128, 171-184 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA042294-100UL4061836364434
HPA042294-25UL4061841489436