Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008428
Sigma-Aldrich
Anti-PGR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PR antibody produced in rabbit, Anti-Progesterone receptor antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LLEDESYDGGAGAASAFAPPRSSPCASSTPVAVGDFPDCAYPPDAEPKDDAYPLYSDFQPPALKIKEEEEGAEASARSPRSYLVAGANPAAFPDFPL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
Receptor progesteronu (PGR) należy do rodziny receptorów hormonów steroidowych/tarczycowych czynników transkrypcyjnych aktywowanych ligandami. Zawiera wiele funkcjonalnych domen: amino-końcowy region AF1, centralną domenę wiążącą DNA (DBD) i karboksylo-końcową domenę wiążącą ligand (LBD).
Immunogen
Progesterone receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor progesteronu (PGR) działa jako czynnik transkrypcyjny, który moduluje transkrypcję genów docelowych w odpowiedzi na progesteron i inne hormony. Jest fosforylowany w wielu miejscach, a czasami fosforylacja zmienia się w zależności od zaangażowanego hormonu. W przypadku braku hormonów PGR jest kompleksowany z białkami szoku cieplnego. Kiedy ligand wiąże się, powoduje uwolnienie PGR z białek szoku cieplnego. Jest on następnie przenoszony do jądra, gdzie wiąże się z elementami odpowiedzi DNA (SRE) i składnikami maszynerii transkrypcyjnej. PGR wiąże się również z szablonami chromatyny i powoduje przebudowę chromatyny w sąsiedztwie miejsc wiążących PGR.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70735
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphorylation of human progesterone receptor by cyclin-dependent kinase 2 on three sites that are authentic basal phosphorylation sites in vivo.
Y Zhang
Molecular Endocrinology, 11(6), 823-832 (1997)
Steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) enhances ligand-dependent and receptor-dependent cell-free transcription of chromatin.
Z Liu
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(17), 9485-9490 (1999)
Jutta Huvila et al.
Gynecologic oncology, 130(3), 463-469 (2013-06-20)
In endometrioid endometrial adenocarcinoma (EEA), the currently established prognostic factors in clinical guidelines are stage and grade. Many guidelines include lymphovascular invasion (LVI) and tumor size as prognostic factors. Although several studies have associated lack of estrogen (ER) and progesterone
Nobuaki Matsubara et al.
Breast cancer research and treatment, 147(1), 95-102 (2014-08-12)
The research question of this investigation is whether the reduction rate of Ki-67 after neoadjuvant chemotherapy (NAC) could indicate a survival in patients with non-pCR. A total of 455 patients had received NAC, and subsequent surgery was analyzed retrospectively. Patients
Eleni Mylona et al.
Pathology, research and practice, 210(8), 533-540 (2014-06-21)
Our purpose was to investigate the expression pattern of BRCA1 protein in sporadic breast carcinomas, as well as the clinicopathological and prognostic value of its subcellular localizations. Immunohistochemistry was performed on paraffin embedded tissue specimens from 111 sporadic, invasive breast
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA008428-100UL4061836299668
HPA008428-25UL4061842796670