Merck
232564
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-dioxovalerate
97%
Synonim(y):
Ethyl acetonoxalate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Beilstein:
607062
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
101-103 °C/12 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Asymetryczne uwodornienie 2,4-dioksowalerianu etylu w obecności chiralnych katalizatorów rodowych lub rutenowych daje 2-hydroksy-4-metylotetrahydrofuran-2-on. 2,4-dioksowalerian etylu jest potencjalnym środkiem przeciwgrzybiczym.
Zastosowanie
Ethyl 2,4-dioxovalerate was used in the preparation of:
  • 1H-pyrazolo-[3,4-d]-pyridazin-7(6H)-one core analog
  • pyrazole
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acylpyruvates as potential antifungal agents.
H A Burch
Journal of medicinal chemistry, 15(4), 429-431 (1972-04-01)
New one pot synthesis of a chiral a-hydroxy-?-butyrolactone via sequential asymmetric hydrogenation of an a, ?-diketoester.
Blandin V, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(16), 2765-2768 (1998)
Stephen C McKeown et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(18), 4767-4771 (2006-07-18)
The discovery, synthesis and structure-activity relationship (SAR) of a novel series of EP1 receptor antagonists is described. Pyrazole acid 4, identified from a chemical array, had desirable physicochemical properties, an excellent in vitro microsomal inhibition and cytochrome P450 (CYP450) profile
John M Fevig et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3755-3760 (2006-05-10)
Previously, potent factor Xa inhibitors were described based on a pyrazole core. Modifications of the pyrazole core have provided additional novel, highly potent factor Xa inhibitors. This manuscript will describe the synthesis and biological activity of factor Xa inhibitors containing